Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fase reversa de bifenilo Accucore™
Utilice esta columna de núcleo sólido para lograr una separación rápida y fiable de pares e isómeros críticos.
506.00€ - 746.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
---|---|
Caudal | 0,4 mL/min |
Para utilizar con | Instrumentación de HPLC/UHPLC |
Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15904427
|
Thermo Scientific™
17826-012105 |
10 mm |
506.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15914427
![]() |
Thermo Scientific™
17826-052130 |
50 mm |
687.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15924427
|
Thermo Scientific™
17826-102130 |
100 mm |
746.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Elija las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ para lograr una separación rápida y fiable de pares e isómeros críticos. Estas columnas proporcionan una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares. Su embalaje optimizado ofrece una plataforma resistente para una gran variedad de matrices. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas de fase reversa de cromatografía de líquidos Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que se ven con partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresión más baja que hace innecesario el uso de UHPLC
- Selectividad de modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
- Mejora de las interacciones pi-pi con aromáticos
- Excelente reproducibilidad lote a lote
Confíe la separación de pares e isómeros críticos a las columnas para LC de bifenilo Accucore. Estas columnas ofrecen tiempos de funcionamiento rápidos, una excelente robustez y una reproducibilidad uniforme y proporcionan el equilibrio perfecto entre la retención de analitos polares y la elución de analitos hidrófobos.
Especificaciones
2,1 mm | |
Instrumentación de HPLC/UHPLC | |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
6 % | |
Sí |
0,4 mL/min | |
8700 psi (600 bar) | |
2,6 μm | |
80Å | |
70°C | |
Bifenilo | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |