Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fase reversa de bifenilo Accucore™
BIOPHARMA
Código de producto. 15914427 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15914427 50 mm cada uno
15904427 10 mm paquete de 4
15924427 100 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15914427
Marca: Thermo Scientific™ 17826052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice esta columna de núcleo sólido para lograr una separación rápida y fiable de pares e isómeros críticos.
Elija las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ para lograr una separación rápida y fiable de pares e isómeros críticos. Estas columnas proporcionan una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares. Su embalaje optimizado ofrece una plataforma resistente para una gran variedad de matrices. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas de fase reversa de cromatografía de líquidos Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que se ven con partículas de menos de 2 μm.
  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresión más baja que hace innecesario el uso de UHPLC
  • Selectividad de modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
  • Mejora de las interacciones pi-pi con aromáticos
  • Excelente reproducibilidad lote a lote
Confíe la separación de pares e isómeros críticos a las columnas para LC de bifenilo Accucore. Estas columnas ofrecen tiempos de funcionamiento rápidos, una excelente robustez y una reproducibilidad uniforme y proporcionan el equilibrio perfecto entre la retención de analitos polares y la elución de analitos hidrófobos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 0,4 mL/min
Para utilizar con Instrumentación de HPLC/UHPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 70°C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Bifenilo
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 6 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa