Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fase reversa de bifenilo Accucore™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elija las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ para lograr una separación rápida y fiable de pares e isómeros críticos. Estas columnas proporcionan una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares. Su embalaje optimizado ofrece una plataforma resistente para una gran variedad de matrices. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas de fase reversa de cromatografía de líquidos Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que se ven con partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresión más baja que hace innecesario el uso de UHPLC
- Selectividad de modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
- Mejora de las interacciones pi-pi con aromáticos
- Excelente reproducibilidad lote a lote
Confíe la separación de pares e isómeros críticos a las columnas para LC de bifenilo Accucore. Estas columnas ofrecen tiempos de funcionamiento rápidos, una excelente robustez y una reproducibilidad uniforme y proporcionan el equilibrio perfecto entre la retención de analitos polares y la elución de analitos hidrófobos.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | Instrumentación de HPLC/UHPLC |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
| Tamaño de partículas | 2,6 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 80Å |
| Cantidad | Each |
| Mostrar más |