Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ RP-MS
Consiga una excelente combinación de velocidad y calidad de separación con estas columnas de núcleo sólido optimizadas para los métodos LC-MS y UHPLC-MS.
469.44€ - 920.00€
Especificaciones
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11377521
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-032130
30 mm 2,1 mm
559.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11397521
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-034630
30 mm 4,6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11307531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-052130
50 mm 2,1 mm
681.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
11317531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-053030
50 mm 3 mm
681.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
11327531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-054630
50 mm 4,6 mm
681.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
11337531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-102130
100 mm 2,1 mm
799.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
11347531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-103030
100 mm 3 mm
799.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
11357531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-104630
100 mm 4,6 mm
799.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11367531
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
17626-152130
150 mm 2,1 mm
920.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11377531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-153030
150 mm 3 mm
920.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
11387531
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-154630
150 mm 4,6 mm
920.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
11367521
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-014005
10 mm 4,6 mm
495.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
11687701
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-013005
10 mm 3 mm
495.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
11677701
Ver documentos
Thermo Scientific™
17626-012105
10 mm 2,1 mm
488.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimizadas para la detección por MS, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS son una excelente combinación de velocidad y calidad de separación.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • Optimizada para la detección por MS
  • Formas de pico excelentes
  • Excelente combinación de velocidad y eficacia
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
Núcleo sólido esférico
Desde 2 hasta 9
130 m²/g
Fase reversa
Fase reversa
2,6 μm
80Å
7 %
Sí
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ RP-MS