Descripción
Optimizadas para la detección por MS, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS son una excelente combinación de velocidad y calidad de separación.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- Optimizada para la detección por MS
- Formas de pico excelentes
- Excelente combinación de velocidad y eficacia
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
| Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
| Tamaño de partículas | 2,6 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 80Å |
| Área de la superficie | 130 m²/g |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.