Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ RP-MS
Código de producto. 11367531 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 4
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11367531 150 mm 2,1 mm cada uno
11377521 30 mm 2,1 mm cada uno
11397521 30 mm 4,6 mm cada uno
11307531 50 mm 2,1 mm cada uno
11317531 50 mm 3 mm cada uno
11327531 50 mm 4,6 mm cada uno
11337531 100 mm 2,1 mm cada uno
11347531 100 mm 3 mm cada uno
11357531 100 mm 4,6 mm cada uno
11377531 150 mm 3 mm 1 PCS
11387531 150 mm 4,6 mm cada uno
11367521 10 mm 4,6 mm paquete de 4
11687701 10 mm 3 mm 4 PCS
11677701 10 mm 2,1 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11367531 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17626152130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una excelente combinación de velocidad y calidad de separación con estas columnas de núcleo sólido optimizadas para los métodos LC-MS y UHPLC-MS.
Optimizadas para la detección por MS, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS son una excelente combinación de velocidad y calidad de separación.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • Optimizada para la detección por MS
  • Formas de pico excelentes
  • Excelente combinación de velocidad y eficacia
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 14500 psi (1000 bar)
Forma de partícula Núcleo sólido esférico
Tamaño de partículas 2,6 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 80Å
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Accucore
Material de embalaje Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.