Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 2 x 8 tiras
Se trata específicamente para aumentar la unión de proteínas. Las 96 placas de tira de fondo redondo Greiner Bio-One Well Polyestireno, 2 x 8 Strips son adecuadas para pruebas de aglutinación.
373.73€
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 6 |
Volumen de trabajo (métrico) | De 50 a 280 μl |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10778242
|
Greiner Bio-One
754070 |
Microlon 200 |
373.73€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10660552
|
Greiner Bio-One
754061 |
Microlon 600 |
373.73€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- 2 x 8 tiras
- Apirógenas
- Pipeteado simple y limpio
- Adecuado para análisis +/-
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Fondo en U (fondo redondo)
Especificaciones
Placa de tiras | |
Poliestireno | |
De 50 a 280 μl | |
312 μl | |
Sí | |
5 | |
-20°C a +60°C |
Blanco | |
6 | |
No estéril | |
U | |
100 | |
Sí | |
Transparente |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4 años después del mes de producción