Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 2 x 8 tiras
Se trata específicamente para aumentar la unión de proteínas. Las 96 placas de tira de fondo redondo Greiner Bio-One Well Polyestireno, 2 x 8 Strips son adecuadas para pruebas de aglutinación.
Marca: Greiner Bio-One 754070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- 2 × 8 tiras
- Apirógenas
- Pipeteado simple y limpio
- Adecuado para análisis +/-
- Adecuado para mediciones de transmisión
- Fondo en U (fondo redondo)
Especificaciones
Placa de tiras | |
Blanco | |
6 | |
No estéril | |
312 μl | |
Sí | |
5 | |
-20°C a +60°C |
Adherencia media | |
Poliestireno | |
De 50 a 280 μl | |
Microlon 200 | |
U | |
100 | |
Sí | |
Transparente |
Título del producto
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 2 x 8 tiras > 200 Revestimiento MICROLON, encuadernación media
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido