Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones de microesferas de copolímero serie 7000
Cubra la necesidad de materiales de partículas con una gran variedad de tamaños de partículas y propiedades mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000.
319.00€ - 8035.00€
Especificaciones
Aditivo | Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad |
---|---|
Concentración | 10 % |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
Descripción | Partículas útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes. |
Color | Blanco o incoloro |
Alertas:
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11859922
|
Thermo Scientific™
7503A |
3,2 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11869922
|
Thermo Scientific™
7503B |
3,2 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11879922
|
Thermo Scientific™
7503C |
3,2 μm | 1000 mL |
8035.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11889922
|
Thermo Scientific™
7505A |
6 μm | 15 ml |
334.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11899922
|
Thermo Scientific™
7505B |
6 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11809932
|
Thermo Scientific™
7505C |
6 μm | 1000 mL |
8035.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11819932
|
Thermo Scientific™
7508A |
7,9 μm | 15 ml |
321.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11829932
|
Thermo Scientific™
7508B |
7,9 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11839932
|
Thermo Scientific™
7508C |
7,9 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11849932
|
Thermo Scientific™
7510A |
12 μm | 15 ml |
334.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11869932
|
Thermo Scientific™
7510C |
11 μm | 1000 mL |
8035.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11879932
|
Thermo Scientific™
7516A |
17 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11889932
|
Thermo Scientific™
7516B |
17 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11588642
|
Thermo Scientific™
7516C |
17 μm | 1000 mL |
8035.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11809942
|
Thermo Scientific™
7520A |
19 μm | 15 ml |
321.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11819942
|
Thermo Scientific™
7520B |
19 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11829942
|
Thermo Scientific™
7520C |
19 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11839942
|
Thermo Scientific™
7525A |
25 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11849942
|
Thermo Scientific™
7525B |
25 μm | 100 mL | N/A | ||||||
11859942
|
Thermo Scientific™
7525C |
25 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11869942
|
Thermo Scientific™
7545A |
45 μm | 15 ml |
320.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11879942
|
Thermo Scientific™
7545B |
45 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11889942
|
Thermo Scientific™
7545C |
45 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11899942
|
Thermo Scientific™
7550A |
55 μm | 15 ml |
321.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11809952
|
Thermo Scientific™
7550B |
55 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11819952
|
Thermo Scientific™
7550C |
55 μm | 1000 mL |
8035.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11829952
|
Thermo Scientific™
7575A |
71 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11839952
|
Thermo Scientific™
7575B |
71 μm | 100 mL | N/A | ||||||
11849952
|
Thermo Scientific™
7575C |
71 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11859952
|
Thermo Scientific™
7590A |
90 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11869952
|
Thermo Scientific™
7590B |
90 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11879952
|
Thermo Scientific™
7590C |
90 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11578662
|
Thermo Scientific™
7602A |
97 μm | 15 ml |
334.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11899952
|
Thermo Scientific™
7602B |
97 μm | 100 mL |
1245.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11874133
|
Thermo Scientific™
7602C |
97 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11884133
|
Thermo Scientific™
7640A |
134 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11894133
|
Thermo Scientific™
7640B |
134 μm | 100 mL | N/A | ||||||
11804143
|
Thermo Scientific™
7640C |
134 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
11814143
|
Thermo Scientific™
7725A |
222 μm | 15 ml |
319.00€
15 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11824143
|
Thermo Scientific™
7725B |
222 μm | 100 mL | N/A | ||||||
11834143
|
Thermo Scientific™
7725C |
222 μm | 1000 mL | N/A | ||||||
Description
Satisfaga una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000, útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes.
Las suspensiones de microesferas de copolímero grandes están compuestas de polímero de poliestireno entrecruzado con entre un 4 % y un 8 % de divinilbenceno (DVB). Las partículas son químicamente inertes y se pueden lavar con alcohol y vacío o dejándolas secar al aire. La densidad de polímero es de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso.
Información para pedidos:
Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia A), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 7503B y 7503C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendado para:
Partículas de polímero de alta concentración > 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones. También son útiles como partículas experimentales para sistemas analíticos acústicos y ópticos.
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.Specifications
Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Blanco o incoloro | |
Partículas especializadas | |
1,05 g/cm3 | |
Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
10 % | |
Partículas útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes. | |
Mecánica de fluidos, Filtración de poros grandes | |
Prospecto general de manipulación del producto | |
1,59 a 589 nm (25 °C) |
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.