Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones de microesferas de copolímero serie 7000
Código de producto. 11869922 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,2 μm
6 μm
7,9 μm
11 μm
12 μm
17 μm
19 μm
25 μm
45 μm
55 μm
71 μm
90 μm
97 μm
134 μm
222 μm
Cantidad:
15 ml
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
15 ml
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11869922 3,2 μm 100 mL 100 ml
11859922 3,2 μm 15 ml 15 ml
11879922 3,2 μm 1000 mL 1000 ml
11889922 6 μm 15 ml 15 ml
11899922 6 μm 100 mL 100 ml
11809932 6 μm 1000 mL 1000 ml
11819932 7,9 μm 15 ml 15 ml
11829932 7,9 μm 100 mL 100 ml
11839932 7,9 μm 1000 mL 1000 ml
11849932 12 μm 15 ml 15 ml
11869932 11 μm 1000 mL 1000 ml
11879932 17 μm 15 ml 15 ml
11889932 17 μm 100 mL 100 ml
11588642 17 μm 1000 mL 1000 ml
11809942 19 μm 15 ml 15 ml
11819942 19 μm 100 mL 100 ml
11829942 19 μm 1000 mL 1000 ml
11839942 25 μm 15 ml 15 ml
11849942 25 μm 100 mL 100 ml
11859942 25 μm 1000 mL 1000 ml
11869942 45 μm 15 ml 15 ml
11879942 45 μm 100 mL 100 ml
11889942 45 μm 1000 mL 1000 ml
11899942 55 μm 15 ml 15 ml
11809952 55 μm 100 mL 100 ml
11819952 55 μm 1000 mL 1000 ml
11829952 71 μm 15 ml 15 ml
11839952 71 μm 100 mL 100 ml
11849952 71 μm 1000 mL 1000 ml
11859952 90 μm 15 ml 15 ml
11869952 90 μm 100 mL 100 ml
11879952 90 μm 1000 mL 1000 ml
11578662 97 μm 15 ml 15 ml
11899952 97 μm 100 mL 100 ml
11874133 97 μm 1000 mL 1000 ml
11884133 134 μm 15 ml 15 ml
11894133 134 μm 100 mL 100 ml
11804143 134 μm 1000 mL 1000 ml
11814143 222 μm 15 ml 15 ml
11824143 222 μm 100 mL 100 ml
11834143 222 μm 1000 mL 1000 ml
41 options
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.
Código de producto. 11869922
Marca: Thermo Scientific™ 7503B
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.
Cubra la necesidad de materiales de partículas con una gran variedad de tamaños de partículas y propiedades mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000.
Satisfaga una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000, útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes.
Las suspensiones de microesferas de copolímero grandes están compuestas de polímero de poliestireno entrecruzado con entre un 4 % y un 8 % de divinilbenceno (DVB). Las partículas son químicamente inertes y se pueden lavar con alcohol y vacío o dejándolas secar al aire. La densidad de polímero es de 1,05 g/cm3 y el índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso.
Información para pedidos:
Tamaños de frasco de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia “A”), 100 ml (frascos “B”) y 1000 ml (frascos “C”) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 7503B y 7503C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendada para:
Partículas de polímero de alta concentración de > 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones. También son útiles como partículas experimentales para sistemas analíticos acústicos y ópticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Descripción Partículas útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Mecánica de fluidos, Filtración de poros grandes
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto general de manipulación del producto
Envase 100 mL
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 3,2 μm
Mostrar más Mostrar menos
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.