Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Suspensiones de microesferas de copolímero serie 7000
Thermo Scientific™ Suspensiones de microesferas de copolímero serie 7000
Product Code. 11839942 Shop All Thermo Scientific Products| Artikelnummer. | Diámetro (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11839942 | 25 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11859922 | 3,2 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11869922 | 3,2 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11879922 | 3,2 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11889922 | 6 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11899922 | 6 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11809932 | 6 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11819932 | 7,9 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11829932 | 7,9 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11839932 | 7,9 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11849932 | 12 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11869932 | 11 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11879932 | 17 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11889932 | 17 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11588642 | 17 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11809942 | 19 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11819942 | 19 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11829942 | 19 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11849942 | 25 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11859942 | 25 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11869942 | 45 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11879942 | 45 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11889942 | 45 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11899942 | 55 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11809952 | 55 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11819952 | 55 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11829952 | 71 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11839952 | 71 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11849952 | 71 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11859952 | 90 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11869952 | 90 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11879952 | 90 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11578662 | 97 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11899952 | 97 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11874133 | 97 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11884133 | 134 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11894133 | 134 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11804143 | 134 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11814143 | 222 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11824143 | 222 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11834143 | 222 μm | 1000 mL | 1000 ml |
Código de producto. 11839942
Marca: Thermo Scientific™ 7525A
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Satisfaga una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas mediante suspensiones de microesferas de copolímero Thermo Scientific™ serie 7000, útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes.
Las suspensiones de microesferas de copolímero grandes están compuestas de polímero de poliestireno entrecruzado con entre un 4 % y un 8 % de divinilbenceno (DVB). Las partículas son químicamente inertes y se pueden lavar con alcohol y vacío o dejándolas secar al aire. La densidad de polímero es de 1,05 g/cm3 y el índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso.
Información para pedidos:
Tamaños de frasco de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia “A”), 100 ml (frascos “B”) y 1000 ml (frascos “C”) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 7503B y 7503C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendada para:
Partículas de polímero de alta concentración de > 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones. También son útiles como partículas experimentales para sistemas analíticos acústicos y ópticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad |
| Concentración | 10 % |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Descripción | Partículas útiles como sistemas modelo para experimentos de mecánica de fluidos y como partículas de provocación para sistemas de filtración de poros grandes. |
| Color | Blanco o incoloro |
| Para utilizar con (aplicación) | Mecánica de fluidos, Filtración de poros grandes |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Partículas especializadas |
| Incluye | Prospecto general de manipulación del producto |
| Envase | 15 ml |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm3 |
| Cantidad | 15 ml |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Diámetro (métrico) | 25 μm |
| Mostrar más Mostrar menos |
No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico.