Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.
Encompass_Preferred
46.73€ - 424.85€
Especificaciones
Tipo de producto Modified Dextran
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30216397
Encompass_Preferred
Ver documentos
TdB Labs AB
QD70_10g
10 g
424.85€
10 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30216406
Encompass_Preferred
Ver documentos
TdB Labs AB
QD70_1g
1 g
46.73€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Modified Dextran
    Documentos
    Product Certifications
    El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
    Título del producto
    TdB Labs AB 70 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies