Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Código de producto. 30216406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
30216406 1 g 1 g
30216397 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 30216406
Marca: TdB Labs AB QD70_1g
Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.
  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Specifikationer
    Cantidad 1 g
    Tipo de producto Modified Dextran
    Produkttitel
    Välj ett problem
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.