Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Blue Dextran for SEC-chromatography and Macromolecular Tracing
Blue dextran 70 kDa enables mid-to-high molecular weight permeability testing. It supports tissue retention studies and acts as a robust visible tracer for larger molecule diffusion modeling.
Encompass_Preferred
125.90€ - 791.75€
Especificaciones
Color Blue
Formato Ready-to-use
Tipo de producto Protein Molecular Weight Marker
Peso molecular 70 kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30216464
Encompass_Preferred
Ver documentos
TdB Labs AB
BD70_10g
10 g
791.75€
10 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30216253
Encompass_Preferred
Ver documentos
TdB Labs AB
BD70_1g
1 g
125.90€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Blue
Ready-to-use
Protein Molecular Weight Marker
70 kDa
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TdB Labs AB 70 kDa Blue Dextran for SEC-chromatography and Macromolecular Tracing