Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Blue Dextran for SEC-chromatography and Macromolecular Tracing
Blue dextran 70 kDa enables mid-to-high molecular weight permeability testing. It supports tissue retention studies and acts as a robust visible tracer for larger molecule diffusion modeling.
Marca:  TdB Labs AB BD70_1g
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30216253
  • 125.90€ / 1 g
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Blue
Protein Molecular Weight Marker
70 kDa
Ready-to-use
11 to 155 kDa
1 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TdB Labs AB 70 kDa Blue Dextran for SEC-chromatography and Macromolecular Tracing