Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Short Style Glass Shell Vials without Closures
Short-style shell vials are ideal for storing dry products.
29.00€ - 29.12€
Especificaciones
Color Clear
Material Borosilicate Glass
Esterilidad No estéril
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Ideal for storing dry products
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Altura (métrico) Volumen (imperial) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Altura (métrico) Volumen (imperial) Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
17435839
Ver documentos
Fisherbrand™
03-339-30B
2 mL 35 mm 0.5 dr. 12 mm
29.12€
paquete de 144
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Añadir a la cesta
17306929
Ver documentos
Fisherbrand™
0333930C
4 mL 45 mm 1 dr. 15 mm
29.00€
paquete de 144
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Short-style shell vials are ideal for storing dry products.
  • Diseño con parte superior normal
  • Cantidades de paquetes de laboratorio
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
Clear
No estéril
Ideal for storing dry products
Borosilicate Glass
Single-use
144
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ 51 Expansion Short Style Glass Shell Vials without Closures