Learn More
Fisherbrand™ 51 viales de expansión cortos con tapa de vidrio sin cierre
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
4 mL
Altura (métrico):
35 mm
45 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
Los viales de cubierta corta son ideales para almacenar productos secos.
- Diseño con parte superior normal
- Cantidades de paquetes de laboratorio
- Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen (métrico) | 4 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de productos secos |
| N.° por paquete | 144 |
| Volumen (imperial) | 1 dr. |
| Altura (métrico) | 45 mm |