Learn More
Fisherbrand™ 51 viales de expansión cortos con tapa de vidrio sin cierre
Código de producto. 17435839 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
4 mL
Altura (métrico):
35 mm
45 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
17435839 2 mL 35 mm 12 mm paquete de 144
17306929 4 mL 45 mm 15 mm paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17435839
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales de cubierta corta son ideales para almacenar productos secos.
  • Diseño con parte superior normal
  • Cantidades de paquetes de laboratorio
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de productos secos
N.° por paquete 144
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Volumen total (métrico) 2 mL
Certificaciones/conformidad ASTM E438
Altura (métrico) 35 mm
Tipo de producto Vial de concha