Learn More
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión, lo que permite su uso inmediato en contadores de partículas láser, de forma que se reduzcan al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.
- Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
- Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
- Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
Especificaciones
Especificaciones
Aditivo | Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad |
Concentración | 5 x 107/ml |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto entre 2° y 8 °C cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
Contenido | Partículas de polímero en agua |
Descripción | Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser |
Color | Blanco o incoloro |
Para utilizar con (aplicación) | Calibración de contadores de partículas láser |
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Partículas para el control de recuentos |
Incluye | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
265034 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4K-03 |
264184 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4K-03 |
264689 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4K-03 |
269733 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4K-03 |
265034_0924 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4K-03 |