Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento PHARM-TROL™
Código de producto. 11878273 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15 μm
15,0 ± 0,2 μm
Cantidad:
20 frascos de 25 ml
6 frascos de 25 ml
Tamaño de la unidad:
150 ml
6 PCS
cada uno
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11878273 15,0 ± 0,2 μm 6 frascos de 25 ml 6 PCS
11868273 15 μm 20 frascos de 25 ml paquete de 20
11533293 15,0 ± 0,2 μm 6 frascos de 25 ml cada uno
15265717 15,0 ± 0,2 μm 6 frascos de 25 ml 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11878273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CSPK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Documente la reproducibilidad de un contador de partículas permitiendo llevar un registro continuo de su rendimiento.
Documente la reproducibilidad de un contador de partículas, de forma que sea posible llevar un registro continuo de su rendimiento con los patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ PHARM-TROL™, patrones de precisión listos para usar diseñados para uso regular con contadores de partículas en líquido para la verificación de las normas USP <788> y <789>. Los datos se documentan para las auditorías internas o de clientes mediante una suspensión de microesferas trazable al NIST™ con una concentración conocida.
Características:
  • Contiene patrones de tamaño trazables al NIST™ con un recuento de partículas medido.
  • Fue desarrollado para fabricantes de fármacos parenterales y soluciones oftálmicas que buscaban una verificación provisional de las normas USP <788> y <789> (Partículas en inyectables y Partículas en soluciones oftálmicas).
  • Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Se prepara con los mismos procedimientos rigurosos que el patrón de referencia de recuento de la USP y proporciona datos relativos al control de procesos para determinar la uniformidad del recuento de partículas y verificar la calibración del tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 3800 partículas/ml ± 15 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Utilizado por los fabricantes de fármacos parenterales y soluciones oftálmicas que desean obtener la verificación provisional de la USP <788> y <789>.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Verificación de USP
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 6 frascos de 25 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño <3%
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 12 meses
Diámetro (métrico) 15,0 ± 0,2 μm