Learn More
3-Fluoro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
95.40€ - 1128.00€
CAS | 1978-37-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8FN |
Peso molecular (g/mol) | 125.146 |
Número MDL | MFCD02683095 |
Clave InChI | FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl |
PubChem CID | 2759011 |
Nombre IUPAC | 3-fluoro-N-metilanilina |
SMILES | CNC1=CC(=CC=C1)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11495137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22565.09 |
10 g |
95.40€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11405147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22565.18 |
50 g |
352.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22565.30 |
250 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1978-37-6 | |
125.146 | |
FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N | |
2759011 | |
CNC1=CC(=CC=C1)F |
C7H8FN | |
MFCD02683095 | |
n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl | |
3-fluoro-N-metilanilina |
Especificaciones
3-Fluoro-N-methylaniline | |
1.11 | |
86°C (187°F) | |
C7H8FN | |
UN2810 | |
FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-N-metilanilina | |
2759011 | |
97% |
1978-37-6 | |
94°C (19 mmHg) | |
Characteristic | |
MFCD02683095 | |
n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl | |
CNC1=CC(=CC=C1)F | |
125.146 | |
125.15 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H311-H373-H227-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H311-H315-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes