Learn More
3-Fluoro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495137 10 g 10 g
11405147 50 g 50 g
11415147 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22565.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1978-37-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1978-37-6
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.146
Número MDL MFCD02683095
Clave InChI FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl
PubChem CID 2759011
Nombre IUPAC 3-fluoro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-N-methylaniline
Densidad 1.11
Punto de ebullición 94°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%