Learn More
3-Fluoro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-N-methylaniline |
| Densidad | 1.11 |
| Punto de ebullición | 94°C (19 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 86°C (187°F) |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2810 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |