Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals
169.85€ - 428.13€
CAS | 54827-17-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H20N2 |
Peso molecular (g/mol) | 240.35 |
Número MDL | MFCD00007748 |
Clave InChI | UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble |
PubChem CID | 41206 |
Nombre IUPAC | 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15420297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63202.=E |
125 mL |
169.85€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15430297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63202.AP |
500 mL |
281.40€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15440297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63202.AU |
1000 mL |
428.13€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Sustrato colorimétrico excelente para la detección de sondas etiquetadas con peroxidasa de rábano picante y se utiliza con la peroxidasa y los sistemas acoplados con peroxidasa, especialmente en técnicas ELISA, con resultado azul
54827-17-7 | |
240.35 | |
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N | |
41206 | |
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C |
C16H20N2 | |
MFCD00007748 | |
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble | |
4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina |
Especificaciones
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Solution | |
54827-17-7 | |
C16H20N2 | |
2808541 | |
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina | |
41206 | |
Líquido |
Ready-to-Use, standard sensitivity | |
Amarillo | |
MFCD00007748 | |
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble | |
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C | |
240.35 | |
240.35 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H331-H312-H336-H370
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 259-364-6
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco