Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
125 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420297 125 mL 125 ml
15430297 500 mL 500 ml
15440297 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63202.=E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Sustrato colorimétrico excelente para la detección de sondas etiquetadas con peroxidasa de rábano picante y se utiliza con la peroxidasa y los sistemas acoplados con peroxidasa, especialmente en técnicas ELISA, con resultado azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Solution
Nombre de nota Ready-to-Use, standard sensitivity
Color Amarillo
Cantidad 125 mL
Beilstein 2808541
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Forma física Líquido