Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, sensibilidad estándar, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Sustrato colorimétrico excelente para la detección de sondas etiquetadas con peroxidasa de rábano picante y se utiliza con la peroxidasa y los sistemas acoplados con peroxidasa, especialmente en técnicas ELISA, con resultado azul
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln. |
| Nombre de nota | Ready-to-Use, standard sensitivity |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 500 mL |
| Beilstein | 2808541 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.35 |
| Forma física | Líquido |