Learn More
Julabo™ 2 adaptadores para refrigerador de recirculación
107.00€ - 185.00€
Especificaciones
Tipo Dos adaptadores
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Tipo de conexión Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de conexión Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11994708
Ver documentos
Julabo™
8890046
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a racor de dentado de 2,54 cm (1 pulg) Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
178.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11964708
Ver documentos
Julabo™
8890041
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a M16 x 1 macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
168.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11984708
Ver documentos
Julabo™
8890045
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a racor de dentado de 1,90 cm (3/4 pulg) Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
178.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11924718
Ver documentos
Julabo™
8890051
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a NPT de 2,54 cm (1 pulg) macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
185.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11914718
Ver documentos
Julabo™
8890050
De G de 3,17 cm (1 1/4 pulg) hembra a NPT de 1,9 cm (3/4 pulg) macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
185.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11904718
Ver documentos
Julabo™
8890049
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
185.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11924708
Ver documentos
Julabo™
8890043
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a racor dentado Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
109.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11984698
Ver documentos
Julabo™
8890042
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a racor dentado de 1,27 cm (1/2 pulg) Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
107.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
11934708
Ver documentos
Julabo™
8890047
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
118.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Añadir a la cesta
11944708
Ver documentos
Julabo™
8890048
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (3/4 pulg) macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
162.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Añadir a la cesta
11914708
Ver documentos
Julabo™
8890040
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a M16 x 1 macho Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
118.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Especificaciones
Dos adaptadores
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Julabo™ 2 adaptadores para refrigerador de recirculación