Learn More
Julabo™ 2 adaptadores para refrigerador de recirculación
Marca:  Julabo™ 8890043
106.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11924708
  • 109.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Especificaciones
Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
Dos adaptadores
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a racor dentado
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Julabo™ 2 adaptadores para refrigerador de recirculación > Tipo de conexión G Hembra de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a adaptador dentado