Learn More
Julabo™ 2 adaptadores para refrigerador de recirculación
Código de producto. 11944708
Click to view available options
Tipo de conexión:
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a M16 x 1 macho
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) macho
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (3/4 pulg) macho
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a racor dentado
De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a racor dentado de 1,27 cm (1/2 pulg)
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a M16 x 1 macho
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) macho
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a NPT de 2,54 cm (1 pulg) macho
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a racor de dentado de 1,90 cm (3/4 pulg)
De G de 3,175 cm (1,25 pulg) hembra a racor de dentado de 2,54 cm (1 pulg)
De G de 3,17 cm (1 1/4 pulg) hembra a NPT de 1,9 cm (3/4 pulg) macho
Para utilizar con (equipo):
Adecuado para refrigerador de recirculación FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006
Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11944708
Marca: Julabo™ 8890048
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuado para refrigerador de recirculación FL1203, FL1703, FL2503, FL4003
Tipo Dos adaptadores
Tipo de conexión De G de 1,90 cm (3/4 pulg) hembra a NPT de 1,27 cm (3/4 pulg) macho