Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
1730.00€ - 4170.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30020193
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0606TD |
6 x 6 in |
1730.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020061
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0707TD |
7 x 7 in |
1990.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020225
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1007TD |
7 x 10 in. |
2160.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020361
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0608TD |
8 x 6 in |
1845.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020207
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0808TD |
8 x 8 in |
2710.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020236
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0817TD |
8 x 17 in. |
3065.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020099
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0609TD |
9 x 6 in |
1920.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020065
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0709TD |
9 x 7 in |
1945.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020044
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK09-512TD |
9,5 x 12 in |
2780.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020116
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0610TD |
10 x 6 in |
1920.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020376
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0710TD |
10 x 7 in |
2090.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020200
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0811TD |
11 x 8 in |
2710.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020081
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0812TD |
12 x 8 in |
2735.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020180
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1012TD |
12 x 10 in |
2825.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020021
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0713TD |
13 x 7 in |
2470.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020105
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0615TD |
15 x 6 in |
2540.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020219
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0815TD |
15 x 8 in |
2780.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020321
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0616TD |
16 x 6 in |
2565.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020291
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1018TD |
18 x 10 in |
2880.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020066
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1020TD |
20 x 10 in |
2970.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020162
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0822TD |
22 x 8 in |
3115.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020214
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1024TD |
24 x 10 in |
3140.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020304
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1026TD |
26 x 10 in. |
3210.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020036
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1030TD |
30 x 10 in |
3210.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020369
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK0636TD |
36 x 6 in |
3020.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020303
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1043TD |
43 x 10 in. |
4025.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020031
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1064TD |
64 x 10 in |
4095.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30020001
![]() |
Keystone Cleanroom Products
6STK1072TD |
72 x 10 in |
4170.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Autoclavable | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Hasta 250 °F | |
Autoclave Bag |
Certificado de conformidad (COC) | |
Single-use | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
No estéril | |
Hasta 125 °C |