Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas de punta luer con terminación de tipo LT
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
87.20€ - 131.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Presión máxima | 200 psi |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10548511
|
Hamilton™
81401 |
2,5 ml |
91.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10568891
|
Hamilton™
81501 |
5 mL |
99.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10538511
|
Hamilton™
|
1 mL |
87.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10098330
|
Hamilton™
|
10 mL |
131.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Terminaciones de jeringa de la serie 1000
Punta Luer (LT): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml y superior. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil de la jeringa.
TLL sin brida
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos | |
200 psi | |
115°C | |
No se incluye la aguja | |
Punta Luer |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
Unidad |