Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas de punta luer con terminación de tipo LT
Código de producto. 10548511
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10548511 2,5 ml cada uno
10568891 5 mL cada uno
10538511 1 mL 1 PCS
10098330 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10548511 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Jeringa GASTIGHT de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μL hasta 100 mL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Terminaciones de jeringa serie 1000
Punta Luer (LT): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
TLL sin brida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,28 in
Diámetro exterior (imperial) 0,4 in
Diámetro interior (métrico) 7,29 mm
Diámetro exterior (métrico) 10,3 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1002
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 2,5 ml
Tipo de conexión Punta Luer