Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas de punta luer con terminación de tipo LT
Code produit 10098330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volumen (métrico) Conditionnement
10098330 10 mL cada uno
10548511 2,5 ml cada uno
10568891 5 mL cada uno
10538511 1 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10098330 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 81601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    95.45€ / paquete de 1
    Ahorro 29.55€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Jeringa GASTIGHT de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μL hasta 100 mL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Terminaciones de jeringa serie 1000
Punta Luer (LT): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
TLL sin brida
Spécification
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,57 in
Diámetro exterior (imperial) 0,695 in
Diámetro interior (métrico) 14,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 17,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1010
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de conexión Punta Luer