Learn More
Axygen™ Puntas con filtro de microvolumen de 10 μl
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de microvolumen de 10 μL Axygen™ están disponibles con tecnología Maxymum Recovery™ para permitir la recuperación de muestras valiosas con mayor precisión y exactitud. También hay disponibles puntas de pipeta extra largas y esterilizadas.
97.00€ - 600.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,5 μl a 10 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12796739
|
Axygen™
TF-300-L-R-S |
Estéril | Universal, Recuperación máxima | N/A | ||||||
12633706
|
Axygen™
TF-300-L-R-S |
Estéril | Universal, Recuperación máxima |
144.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12106890
|
Axygen™
TF-300 |
No estéril | Universal, Microvolumen |
113.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11346074
|
Axygen™
TF-300-R-S |
Estéril | Universal, Microvolumen |
152.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12756749
|
Axygen™
TF-400-L-R-S |
Estéril | Recuperación máxima, Universal |
600.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12116890
|
Axygen™
TF-400 |
No estéril | Microvolumen |
97.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12555537
|
Axygen™
TF-400-R-S |
Estéril | Microvolumen |
106.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El material del filtro tiene una tecnología avanzada que permite el paso libre del aire, al mismo tiempo que bloquea la contaminación por aerosoles.
- La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables.
- La superficie Axygen™ Maxymum Recovery™ mejora la precisión y garantiza la máxima recuperación de la muestra.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- ADNg humano y sin inhibición PCR
Información de órdenes
- Sin filtrado a granel:1000 puntas/pack, 240 packs/caja, filtrado a granel:1000 puntas/pack, 10 packs/caja
- En gradilla:96 puntas/gradilla, 10 gradillas/pack, 5 packs/caja
- Gradillas estériles:96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 pilas/caja
Especificaciones
0,5 μl a 10 μl | |
USP 3127 | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
Polipropileno |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gilson™ Pipetman™ P10 |