Descripción
- El material del filtro tiene una tecnología avanzada que permite el paso libre del aire, al mismo tiempo que bloquea la contaminación por aerosoles.
- La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables.
- La superficie Axygen™ Maxymum Recovery™ mejora la precisión y garantiza la máxima recuperación de la muestra.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- ADNg humano y sin inhibición PCR
Información de órdenes
- Sin filtrado a granel: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja, Granel filtrado: 1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja
- En rack: 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
- Racks apilables: 96 puntas/rack, 5 racks/pila, 10 pilas/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μL |
| Dispensación por volumen (métrico) | 0.5 to 10 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
| Formato | Gradilla |
| Mostrar más |