Learn More
Axygen™ Puntas con filtro de microvolumen de 10 μl
Código de producto. 12633706 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microajuste universal
Estilo de punta:
Microvolumen
Recuperación máxima, Universal
Universal, Microvolumen
Universal, Recuperación máxima
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 4800
paquete de 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Estilo de punta Formato unitSize
12633706 Microajuste universal Universal, Recuperación máxima Gradilla paquete de 960
12796739 Microajuste universal Universal, Recuperación máxima Gradilla paquete de 4800
12106890 Microajuste universal Universal, Microvolumen A granel paquete de 1000
11346074 Microajuste universal Universal, Microvolumen Gradilla paquete de 960
12756749 Microajuste universal Recuperación máxima, Universal Gradilla paquete de 4800
12116890 Microajuste universal Microvolumen A granel paquete de 1000
12555537 Microajuste universal Microvolumen Gradilla paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12633706 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TF300LRS
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Axygen Puntas universales diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
  • El material del filtro tiene una tecnología avanzada que permite el paso libre del aire, al mismo tiempo que bloquea la contaminación por aerosoles.
  • La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables.
  • La superficie Axygen™ Maxymum Recovery™ mejora la precisión y garantiza la máxima recuperación de la muestra.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • ADNg humano y sin inhibición PCR
  • Información de órdenes
    • Sin filtrado a granel: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja, Granel filtrado: 1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja
    • En rack: 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
    • Racks apilables: 96 puntas/rack, 5 racks/pila, 10 pilas/caja
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) De 0,5 a 10 μL
    Dispensación por volumen (métrico) 0.5 to 10 μL
    filtradas por Con filtro
    Esterilidad Estéril
    Color Transparente
    Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
    Certificaciones/conformidad USP 3127
    Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
    Para utilizar con (aplicación) Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
    Formato Gradilla
    Estilo de punta Universal, Recuperación máxima
    Envase Rack
    Cantidad 4800/caja
    Tipo de producto Punta de microvolumen
    Incluye 10 Racks x 96 Tips
    Características ecológicas Bulk Handheld Tips Use on Average89% Less Resin Than Their Pre-racked Alternatives.
    Desechables Single-use
    Para utilizar con (equipo) Microajuste universal
    Graduado No