Learn More
1-Bromo-2,2-dimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
43.35€ - 586.00€
CAS | 126-38-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11BrO2 |
Peso molecular (g/mol) | 183.045 |
Número MDL | MFCD00000208 |
Clave InChI | SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal |
PubChem CID | 67175 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-2,2-dimetoxipropano |
SMILES | CC(CBr)(OC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449043
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11139.09 |
10 g |
43.35€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11459043
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11139.18 |
50 g |
167.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11469043
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11139.30 |
250 g |
586.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
126-38-5 | |
183.045 | |
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N | |
67175 | |
CC(CBr)(OC)OC |
C5H11BrO2 | |
MFCD00000208 | |
propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal | |
1-bromo-2,2-dimetoxipropano |
Spezifikation
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane | |
1.354 | |
40°C (104°F) | |
1.447 | |
UN3271 | |
Moisture Sensitive | |
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2,2-dimetoxipropano | |
67175 | |
98% |
126-38-5 | |
83°C to 87°C (80 mmHg) | |
C5H11BrO2 | |
MFCD00000208 | |
2036095 | |
propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal | |
CC(CBr)(OC)OC | |
183.045 | |
183.05 |
Sicherheit und Handhabung
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ÉTERES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 204-784-7
missing translation for 'tsca' : No
- 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Signalwort
- Atención
Gefahrenkategorie
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.