Learn More
1-Bromo-2,2-dimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane |
| Densidad | 1.354 |
| Punto de ebullición | 83°C to 87°C (80 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
| Índice de refracción | 1.447 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3271 |
| Beilstein | 2036095 |
| Sensibilidad | Moisture Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.05 |
| Mostrar más |