Learn More
1-Bromo-2,2-dimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449043 10 g 10 g
11459043 50 g 50 g
11469043 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11139.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-38-5
Fórmula molecular C5H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 183.045
Número MDL MFCD00000208
Clave InChI SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
PubChem CID 67175
Nombre IUPAC 1-bromo-2,2-dimetoxipropano
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Densidad 1.354
Punto de ebullición 83°C to 87°C (80 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Número UN UN3271
Beilstein 2036095
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane