Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
58.40€ - 86.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
---|---|
Anchura (métrico) | 6,4 mm |
Código de producto | Marca | Material | Diámetro interior (métrico) | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Diámetro interior (métrico) | Anchura (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15248873
|
Trajan Scientific and Medical™
072628 |
100 % de grafito | 1,2 mm | 6,4 mm | 6,6 mm |
58.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15218903
|
Trajan Scientific and Medical™
072670 |
15 % grafito / 85 % vespel | Sin agujero | 6,4 mm | 7,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15228903
|
Trajan Scientific and Medical™
0726700 |
15 % grafito / 85 % vespel | 2,4 mm | 6,4 mm | 7,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12726358
|
Trajan Scientific and Medical™
0726701 |
15 % grafito / 85 % vespel | 1,53 mm | 6,4 mm | 7,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Easy to use
- Forms reliable seal
- Reusable
- Soft material, forms soft grip to the capillary column
- Low emissions
- Composite of graphite and Vespel
- Mechanically robust, hard material, long lifetime
- Forms a strong grip with the capillary column
Especificaciones
Cromatografía de gases | |
6,4 mm |