Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072628
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
6,4 x 6,6 mm | |
6,4 mm | |
6,6 mm | |
1,2 mm |
Cromatografía de gases | |
100 % de grafito | |
Empalme reductor de grafito de 1/8 pulgadas y conector de 1,2 mm × 6,4 mm × 6,6 mm |