Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0726701
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
6,4 mm x 7,4 mm | |
6,4 mm | |
7,4 mm | |
1,53 mm |
Cromatografía de gases | |
15 % grafito / 85 % vespel | |
Conectores de 3,17 mm (1/8 pulgadas) con empalmes de grafito/Vespel de 1,52 mm (1/16 pulgadas) × 6,4 mm × 7,4 mm |