Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings
Provide leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/8 in. Graphite/Vespel Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072670
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
6,4 mm x 7,4 mm | |
6,4 mm | |
7,4 mm | |
Sin agujero |
Cromatografía de gases | |
15 % grafito / 85 % vespel | |
Empalme reductor de grafito/Vespel sin orificios de 1,52 mm (1/8 pulgadas) y conector de 6,4mm × 7,4mm |