Learn More
1,4-Dioxano, anhidro, 99,8 %, estab. con de 1 a 3 ppm de BHT, envasado bajo argón en frascos AcroSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
56.68€ - 390.95€
Especificaciones
Punto de fusión 11.8°C
CAS 123-91-1
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Fórmula molecular C{4}H{8}O{2}
Porcentaje de pureza 99.8%
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16368207
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.AE
100 mL
56.68€
100 ml
16378207
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.K2
1 L
114.57€
1 litro
16388207
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.M1
4 x 1 L
390.95€
4 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
11.8°C
100°C to 102°C
99.8%
123-91-1
C{4}H{8}O{2}
Documentos
Product Certifications
Título del producto
1,4-Dioxano, anhidro, 99,8 %, estab. con de 1 a 3 ppm de BHT, envasado bajo argón en frascos AcroSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals