Learn More
1,4-Dioxano, anhidro, 99,8 %, estab. con de 1 a 3 ppm de BHT, envasado bajo argón en frascos AcroSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | 11.8°C |
| CAS | 123-91-1 |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | C{4}H{8}O{2} |
| Punto de ebullición | 100°C to 102°C |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.