Learn More
1,4-Dioxano, anhidro, 99,8 %, estab. con de 1 a 3 ppm de BHT, envasado bajo argón en frascos AcroSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 11.8°C |
| CAS | 123-91-1 |
| Punto de ebullición | 100°C to 102°C |
| Cantidad | 4 x 1 L |
| Fórmula molecular | C{4}H{8}O{2} |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |