Learn More
1,3-Bis[tris(hidroximetil)amino]propano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.33 g/mol
71.10€ - 1315.00€
CAS | 64431-96-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H26N2O6 |
Peso molecular (g/mol) | 282.33 |
Número MDL | MFCD00004689 |
Clave InChI | HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p |
PubChem CID | 125132 |
ChEBI | CHEBI:40947 |
Nombre IUPAC | 2-[3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propilamino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
SMILES | C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10516440
|
Thermo Scientific Acros
202640250 |
25 g | Frasco de vidrio |
71.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10526440
|
Thermo Scientific Acros
202641000 |
100 g | Frasco de vidrio |
182.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10535480
|
Thermo Scientific Acros
202642500 |
250 g | Frasco de vidrio |
349.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15189223
|
Thermo Scientific Acros
202640010 |
1 kg | Frasco de plástico |
1315.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
64431-96-5 | |
282.33 | |
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N | |
125132 | |
2-[3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propilamino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
C11H26N2O6 | |
MFCD00004689 | |
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p | |
CHEBI:40947 | |
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO |
Especificaciones
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane | |
98.5 | |
164.0°C to 165.0°C | |
46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N | |
99% | |
CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2 | |
04,III,859 | |
Solubility in water: soluble in cold water | |
C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO | |
282.33 | |
CHEBI:40947 | |
99% |
64431-96-5 | |
100.0 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C11H26N2O6 | |
MFCD00004689 | |
bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p | |
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N | |
2-[3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propilamino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol | |
125132 | |
282.33 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 264-899-3