Learn More
1,3-Bis[tris(hidroximetil)amino]propano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 164.0°C to 165.0°C |
| Color | Blanco |
| Análisis elemental | 46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2 |
| Show More |