Learn More
1,3-Bis[tris(hidroximetil)amino]propano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 GR
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526440 100 g Frasco de vidrio 100 g
10516440 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10535480 250 g Frasco de vidrio 250 g
15189223 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10526440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202641000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64431-96-5
Fórmula molecular C11H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 282.33
Número MDL MFCD00004689
Clave InChI HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis-tris propane, 1,3-bis tris hydroxymethyl methylamino propane, 2,2'-propane-1,3-diylbis azanediyl bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-propylamino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2,2'-1,3-propanediyldiimino bis 2-hydroxymethyl, 2,2'-propane-1,3-diyldiimino bis 2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino propylamino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, b3p
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
Nombre IUPAC 2-[3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propilamino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 165.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 46.33 to 47.2% C, 9.82 to 10.02% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2{CH2NHC(CH2OH)3]2
Cantidad 100 g
Beilstein 04,III,859
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino