Learn More
1,2,2,6,6-Pentametil-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.60€ - 154.00€
CAS 2403-89-6
Fórmula molecular C10H21NO
Peso molecular (g/mol) 171.28
Número MDL MFCD00191220
Clave InChI NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
Nombre IUPAC 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10058521
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
300860050
5 g Frasco de vidrio
19.60€
5 g
10421301
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
300862500
250 g Frasco de plástico
48.25€
250 g
10043420
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
300860010
1 kg Frasco de plástico
154.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca daños oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 219-292-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,2,2,6,6-Pentametil-4-piperidinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals